2-Méthoxybenzophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR26815-1G OR26815-5G
APOSOR26815-1GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR26815-1G APOSOR26815-5G
2-Méthoxybenzophénone
2-Méthoxybenzophénone
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Point d'ébullition: 149…150 °C/1mmHg
Point de fusion: 36…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017163
Numéro CAS: 2553-04-0
EINECS: 219-857-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité