3,4-Diméthoxy-3-cyclobutène-1,2-dione 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,2-Dimethoxy-1-cyclobutene-3,4-dione, Dimethyl squarate, Squaric acid dimethylester
OR26829-1G OR26829-5G OR26829-10G
APOSOR26829-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR26829-1G APOSOR26829-5G APOSOR26829-10G
3,4-Diméthoxy-3-cyclobutène-1,2-dione 98%
3,4-Diméthoxy-3-cyclobutène-1,2-dione
Formule: C₆H₆O₄
MW: 142,11 g/mol
Point de fusion: 55…57 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00101316
Numéro CAS: 5222-73-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité