4-Chloro-o-phénylènediamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-3,4-diaminobenzene, 4-Chlorobenzene-1,2-diamine, 4-Chloro-1,2-phenylenediamine, 4-Chloro-1,2-diaminobenzene
OR2703-100G OR2703-25G OR2703-500G
APOSOR2703-100GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR2703-100G APOSOR2703-25G APOSOR2703-500G
4-Chloro-o-phénylènediamine 97%
4-Chloro-o-phénylènediamine
Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Point de fusion: 71…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011691
Numéro CAS: 95-83-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité