2,5-Diiodothiophène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR2734-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR2734-5G APOSOR2734-25G
2,5-Diiodothiophène 99%
2,5-Diiodothiophène
Formule: C₄H₂I₂S
MW: 335,93 g/mol
Point d'ébullition: 139…140 °C
Point de fusion: 41…42 °C
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014525
Numéro CAS: 625-88-7
EINECS: 210-915-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité