8-Methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR27771-5G
APOSOR27771-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR27771-5G
8-Methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
8-Methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₈O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01116499
Numéro CAS: 2555-20-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité