2-Chloro-6-méthoxy-3-nitropyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR27917-100G OR27917-500G
APOSOR27917-100GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR27917-100G APOSOR27917-500G
2-Chloro-6-méthoxy-3-nitropyridine 97%
2-Chloro-6-méthoxy-3-nitropyridine
Formule: C₆H₅ClN₂O₃
MW: 188,57 g/mol
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130268
Numéro CAS: 38533-61-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité