Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-2-naphthoic acid ethyl ester, Ethyl 3-hydroxy-2-naphthoate
OR27972-1G OR27972-250MG
APOSOR27972-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR27972-1G APOSOR27972-250MG
Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate
Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate
Formule: C₁₃H₁₂O₃
MW: 216,2326 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00220608
Numéro CAS: 7163-25-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité