β,4-Dinitrostyrene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-nitro-4-(2-nitrovinyl)benzene
OR28512-1G OR28512-5G
APOSOR28512-1GEA 105 EUR InStock
APOSOR28512-1G APOSOR28512-5G
β,4-Dinitrostyrene 95%
β,4-Dinitrostyrene
Formule: C₈H₆N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052058
Numéro CAS: 3156-41-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité