3,4-(Methylenedioxy)phénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Sesamol, 3,4-Methylenedioxyphenol, Benzo[d][1,3]dioxol-5-ol
OR28697-100G OR28697-25G
APOSOR28697-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR28697-100G APOSOR28697-25G
3,4-(Methylenedioxy)phénol
3,4-(Methylenedioxy)phénol
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Point d'ébullition: 113…116 °C/2mmHg
Point de fusion: 61…65 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005827
Numéro CAS: 533-31-3
EINECS: 208-561-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité