4-Bromoveratrole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-3,4-dimethoxybenzene, 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene
OR28742-500G
APOSOR28742-500GEA 246 EUR InStock
APOSOR28742-500G
4-Bromoveratrole 98%
4-Bromoveratrole
Formule: C₈H₉BrO₂
MW: 217,06 g/mol
Point d'ébullition: 256 °C
Densité: 1.51 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008381
Numéro CAS: 2859-78-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité