Acide 6-méthoxyanthranilique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR2887-25GEA 210 EUR InStock
APOSOR2887-25G APOSOR2887-100G APOSOR2887-5G
Acide 6-méthoxyanthranilique 97%
Acide 6-méthoxyanthranilique
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Point de fusion: 83…86 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01941328
Numéro CAS: 53600-33-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité