β-Chloropropiophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloropropiophenone
OR2891-100G OR2891-25G OR2891-500G
APOSOR2891-100GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR2891-100G APOSOR2891-25G APOSOR2891-500G
β-Chloropropiophénone 98%
β-Chloropropiophénone
Formule: (C₆H₅)C(O)CH₂CH₂Cl
MW: 168,62 g/mol
Point d'ébullition: 113…115 °C/4mmHg
Point de fusion: 46…50 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000990
Numéro CAS: 936-59-4
EINECS: 213-317-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité