6-Chloronicotinate d'éthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 6-chloronicotinate
OR29759-100G OR29759-25G
APOSOR29759-100GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR29759-100G APOSOR29759-25G
6-Chloronicotinate d'éthyle 97%
6-Chloronicotinate d'éthyle
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,61 g/mol
Point d'ébullition: 86…87 °C/1mmHg
Point de fusion: 26…30 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082739
Numéro CAS: 49608-01-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité