4-Hydroxy-2-pyridone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Pyridine-2,4-diol, 2,4-Pyridindiol, 3-Deazauracil, 4-Hydroxy-2-pyridone
OR29968-25G OR29968-100G OR29968-500G
APOSOR29968-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR29968-25G APOSOR29968-100G APOSOR29968-500G
4-Hydroxy-2-pyridone 98%
2,4-Dihydroxypyridine
Formule: C₅H₅NO₂
MW: 111,10 g/mol
Point de fusion: 272…276 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006273
Numéro CAS: 626-03-9
EINECS: 210-924-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité