7-Bromobenzo[b]thiophene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300641-5G
APOSOR300641-5GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR300641-5G
7-Bromobenzo[b]thiophene
7-Bromobenzo[b]thiophene
Formule: C₈H₅BrS
MW: 213,0943 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06657729
Numéro CAS: 1423-61-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité