5-(4-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
OR300683-1G OR300683-250MG OR300683-500MG OR300683-5G
APOSOR300683-1GEA 288 EUR InStock
APOSOR300683-1G APOSOR300683-250MG APOSOR300683-500MG APOSOR300683-5G
5-(4-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
5-(4-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formule: C₁₂H₁₁BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844400
Numéro CAS: 239132-48-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité