6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301257-25G
APOSOR301257-25GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR301257-25G
6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid 98%
6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₄N₂O₃
MW: 140,1000 g/mol
Point de fusion: 246…247 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052805
Numéro CAS: 37972-69-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité