3-Amino-5-méthylpyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-5-methylpyrazole, 5-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
OR3015-100G OR3015-25G OR3015-5G
APOSOR3015-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR3015-100G APOSOR3015-25G APOSOR3015-5G
3-Amino-5-méthylpyrazole
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₇N₃
MW: 97,12 g/mol
Point d'ébullition: 213 °C/14mmHg
Point de fusion: 45…47 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075180
Numéro CAS: 31230-17-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité