2,2-Diméthyl-1,3-dioxanne-4,6-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
OR30175-1KG OR30175-250G OR30175-25G
APOSOR30175-1KGEA 149 EUR InStock
APOSOR30175-1KG APOSOR30175-250G APOSOR30175-25G
2,2-Diméthyl-1,3-dioxanne-4,6-dione
2,2-Diméthyl-1,3-dioxanne-4,6-dione
Formule: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Point de fusion: 92…96 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006638
Numéro CAS: 2033-24-1
EINECS: 217-992-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité