Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Ethylbenzohydrazide

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR30277-1G OR30277-5G OR30277-500MG
APOSOR30277-1GEA 145 EUR InStock
APOSOR30277-1G APOSOR30277-5G APOSOR30277-500MG
4-Ethylbenzohydrazide
4-Ethylbenzohydrazide


Formule: C₉H₁₂N₂O
MW: 164,21 g/mol
Point de fusion: 89…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221478
Numéro CAS: 64328-55-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité