3-(3-Pyridinyl)-1-propanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(3-Pyridyl)propanol, 3-(3-Hydroxypropyl)pyridine
OR303919-1G OR303919-5G
APOSOR303919-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR303919-1G APOSOR303919-5G
3-(3-Pyridinyl)-1-propanol
3-(3-Pyridinyl)-1-propanol
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006414
Numéro CAS: 2859-67-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité