2-Chloro-5-nitropyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR30486-5GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR30486-5G APOSOR30486-1G
2-Chloro-5-nitropyrimidine 95%
2-Chloro-5-nitropyrimidine
Formule: C₄H₂ClN₃O₂
MW: 159,53 g/mol
Point de fusion: 105…110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04117995
Numéro CAS: 10320-42-0
EINECS: 233-703-8
ONU: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité