Isoindolin-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Dihydro-1H-isoindol-1-one, 1-Isoindolinone
OR305294-1G
APOSOR305294-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR305294-1G
Isoindolin-1-one
Isoindolin-1-one
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 203…204 °C/18mmHg
Point de fusion: 148…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03085939
Numéro CAS: 480-91-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité