Diisocyanate de 1,3-phénylène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR30536-1G OR30536-5G
APOSOR30536-1GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR30536-1G APOSOR30536-5G
Diisocyanate de 1,3-phénylène 98%
Diisocyanate de 1,3-phénylène
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002018
Numéro CAS: 123-61-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité