Acide 5-hexynoïque 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR30593-25G OR30593-1G OR30593-5G
APOSOR30593-25GEA 261 EUR InStock
APOSOR30593-25G APOSOR30593-1G APOSOR30593-5G
Acide 5-hexynoïque 99%
Acide 5-hexynoïque
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Point d'ébullition: 224…225 °C
Densité: 1.016 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066346
Numéro CAS: 53293-00-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité