4-Bromo-2-nitroanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-1-methoxy-2-nitrobenzene
OR3066-25G OR3066-5G OR3066-100G
APOSOR3066-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR3066-25G APOSOR3066-5G APOSOR3066-100G
4-Bromo-2-nitroanisole
4-Bromo-2-nitroanisole
Formule: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,03 g/mol
Point de fusion: 87…88 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00055529
Numéro CAS: 33696-00-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité