2-Methyl-2H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-methyl-2H-indazole-7-carboxylate
OR30725-250MG OR30725-500MG
APOSOR30725-250MGEA 30.6 EUR InStock
APOSOR30725-250MG APOSOR30725-500MG
2-Methyl-2H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
2-Methyl-2H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,2 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11109408
Numéro CAS: 1092351-88-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité