Acide 5-chloro-2-méthoxy-nicotinique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid, 5-Chloro-2-methoxynicotinic acid
OR30792-1G OR30792-250MG
APOSOR30792-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR30792-1G APOSOR30792-250MG
Acide 5-chloro-2-méthoxy-nicotinique 98%
Acide 5-chloro-2-méthoxy-nicotinique
Formule: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,5804 g/mol
Point de fusion: 146…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08236790
Numéro CAS: 54916-65-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité