tert-Butyl-4-aminobutyl(methyl)carbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 4-aminobutyl(methyl)carbamate, N-(4-Aminobutyl)-N-methyl carbamic acid tert-butyl ester
OR308002-1G
APOSOR308002-1GEA 144 EUR InStock
APOSOR308002-1G
tert-Butyl-4-aminobutyl(methyl)carbamate
tert-Butyl-4-aminobutyl(methyl)carbamate
Formule: C₁₀H₂₂N₂O₂
MW: 202,2900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001681
Numéro CAS: 144222-23-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité