3-Azetidinone hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Azetidin-3-one hydrochloride
OR308018-25G
APOSOR308018-25GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR308018-25G
3-Azetidinone hydrochloride 95%
3-Azetidinone hydrochloride
Formule: C₃H₆ClNO
MW: 107,54 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861742
Numéro CAS: 17557-84-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité