Acide 3-(3-bromophényl)propionique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR3084-100G
APOSOR3084-100GEA 163 EUR InStock
APOSOR3084-100G
Acide 3-(3-bromophényl)propionique 97%
Acide 3-(3-bromophényl)propionique
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01310792
Numéro CAS: 42287-90-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité