tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (±)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
OR309142-5G
APOSOR309142-5GEA 87 EUR InStock
APOSOR309142-5G
tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₆BrNO₂
MW: 250,14 g/mol
Point de fusion: 47…52 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08752478
Numéro CAS: 939793-16-5
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité