Ethyl-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-chloroquinoline-3-carboxylate
OR309348-5G
APOSOR309348-5GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR309348-5G
Ethyl-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₀ClNO₂
MW: 235,67 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173407
Numéro CAS: 13720-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité