3-Aminopyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Pyrazolamine, 3-AP, 1H-Pyrazol-3-amine, 3-Aminopyrazole
OR30957-25G OR30957-5G
APOSOR30957-25GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR30957-25G APOSOR30957-5G
3-Aminopyrazole
3-Amino-1H-pyrazole
Formule: C₃H₅N₃
MW: 83,09 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C/122mmHg
Point de fusion: 34…39 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005236
Numéro CAS: 1820-80-0
EINECS: 217-338-1
ONU: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité