1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: DABSO, 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane-1,4-diium-1,4-disulphinate, DABCO-Bis(sulphur dioxide), Bis(sulphur dioxide)-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane
OR310371-1G OR310371-5G
APOSOR310371-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR310371-1G APOSOR310371-5G
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct 97%
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct
Formule: C₆H₁₂N₂O₄S₂
MW: 240,29 g/mol
Point de fusion: 168…172 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22377802
Numéro CAS: 119752-83-9
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité