4,4'-Biphényldicarbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4,4'-Dicyanobiphenyl, 4,4'-Dibenzonitrile, [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarbonitrile, 4,4'-Bibenzonitrile
OR310636-1G OR310636-25G OR310636-5G
APOSOR310636-1GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR310636-1G APOSOR310636-25G APOSOR310636-5G
4,4'-Biphényldicarbonitrile
4,4'-Biphényldicarbonitrile
Formule: C₁₄H₈N₂
MW: 204,23 g/mol
Point de fusion: 236…240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013805
Numéro CAS: 1591-30-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité