6-(4-Nitrophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310658-1G OR310658-5G
APOSOR310658-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR310658-1G APOSOR310658-5G
6-(4-Nitrophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
6-(4-Nitrophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Formule: C₁₁H₇N₃O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00113357
Numéro CAS: 7120-14-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité