2-Chloro-6-méthoxypyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3143-100G OR3143-25G OR3143-5G
APOSOR3143-100GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR3143-100G APOSOR3143-25G APOSOR3143-5G
2-Chloro-6-méthoxypyridine 97%
2-Chloro-6-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Point d'ébullition: 185…186 °C
Densité: 1.207 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006265
Numéro CAS: 17228-64-7
EINECS: 241-264-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité