Caronic anhydride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,3-Dimethyl-1,2-cyclopropanedicarboxylic Anhydride, 6,6-Dimethyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
OR315033-100G
APOSOR315033-100GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR315033-100G
Caronic anhydride
Caronic anhydride
Formule: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09751198
Numéro CAS: 67911-21-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité