N-Boc-D-prolinal
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Pyrrolidinecarboxylic acid, 2-formyl-, 1,1-dimethylethyl ester, (2R)-, tert-Butyl (R)-2-Formylpyrrolidine-1-carboxylate, (R)-N-BOC-Prolinal, (R)-2-Formylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, N-Boc-D-Prolinal, N-Boc-D-prolinal, N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-prolinal, (R)-tert-butyl 2-formylpyrrolidine-1-carboxylate
OR316011-10G OR316011-25G OR316011-100G
APOSOR316011-10GEA 139 EUR InStock
APOSOR316011-10G APOSOR316011-25G APOSOR316011-100G
N-Boc-D-prolinal
N-Boc-D-prolinal
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321389
Numéro CAS: 73365-02-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité