4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4,4-Dimethylcyclohexane-1,3-dione
OR316025-100G OR316025-25G
APOSOR316025-100GEA 447 EUR InStock
APOSOR316025-100G APOSOR316025-25G
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Formule: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C/7mmHg
Point de fusion: 102…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075224
Numéro CAS: 562-46-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité