Isocyanate de 3-chlorophényle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Isocyanic acid 3-Chlorophenyl ester, 3-Chlorophenylisocyanate
OR322031-1G OR322031-5G OR322031-10G
APOSOR322031-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR322031-1G APOSOR322031-5G APOSOR322031-10G
Isocyanate de 3-chlorophényle
Isocyanate de 3-chlorophényle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₇H₄ClNO
MW: 153,57 g/mol
Point d'ébullition: 201 °C/760mmHg
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1.26 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002016
Numéro CAS: 2909-38-8
ONU: 2206
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité