2-Acétylbenzothiazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Benzo[d]thiazol-2-yl)ethanone, 1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)ethanone
OR32487-1G OR32487-5G
APOSOR32487-1GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR32487-1G APOSOR32487-5G
2-Acétylbenzothiazole 95%
2-Acétylbenzothiazole
Formule: C₉H₇NOS
MW: 177,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192994
Numéro CAS: 1629-78-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité