3-Bromo-2-furaldehyde 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromofuran-2-carbaldehyde
OR3266-1G OR3266-5G
APOSOR3266-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR3266-1G APOSOR3266-5G
3-Bromo-2-furaldehyde 96%
3-Bromo-2-furaldehyde
Formule: C₅H₃BrO₂
MW: 174,99 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368224
Numéro CAS: 14757-78-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité