1-(4-Chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazole-4-methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32716-1G OR32716-5G
APOSOR32716-1GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR32716-1G APOSOR32716-5G
1-(4-Chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazole-4-methanol 95%
1-(4-Chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazole-4-methanol
Formule: C₉H₈ClN₃O
MW: 209,633 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00140928
Numéro CAS: 133902-66-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité