1-(3,4-Dichlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[(3,4-Dichlorophenyl)methyl]-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR32827-1G OR32827-5G OR32827-25G
APOSOR32827-1GEA 122 EUR InStock
APOSOR32827-1G APOSOR32827-5G APOSOR32827-25G
1-(3,4-Dichlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(3,4-Dichlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉Cl₂NO₃
MW: 298,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00139964
Numéro CAS: 64488-03-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité