Tyrphostin 1 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Tyrphostin A1, 2-(4-Methoxybenzylidene)malononitrile, ((4-Methoxyphenyl)methylene)methane-1,1-dicarbonitrile, (4-Methoxybenzylidene)malononitrile
OR32985-1G OR32985-5G
APOSOR32985-1GEA 261 EUR InStock
APOSOR32985-1G APOSOR32985-5G
Tyrphostin 1 95%
Tyrphostin 1
Formule: C₁₁H₈N₂O
MW: 184,198 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019787
Numéro CAS: 2826-26-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité