3-Acetamido-5-carboxyphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Acetamido-5-boronobenzoic acid
OR3320-1G OR3320-5G
APOSOR3320-1GEA 318 EUR InStock
APOSOR3320-1G APOSOR3320-5G
3-Acetamido-5-carboxyphenylboronic acid 98%
3-Acetamido-5-carboxyphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₀BNO₅
MW: 222,990 g/mol
Point de fusion: 240…243 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08436066
Numéro CAS: 108749-15-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité