Methyl-2-hydroxy-4-(1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-4-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
OR33290-1G OR33290-5G
APOSOR33290-1GEA 163 EUR InStock
APOSOR33290-1G APOSOR33290-5G
Methyl-2-hydroxy-4-(1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-hydroxy-4-(1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate
Formule: C₁₂H₁₁NO₃
MW: 217,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02083001
Numéro CAS: 454473-64-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité