2-Chloro-4-piperidinobenzenecarbohydrazide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33570-1G OR33570-5G
APOSOR33570-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR33570-1G APOSOR33570-5G
2-Chloro-4-piperidinobenzenecarbohydrazide 95%
2-Chloro-4-piperidinobenzenecarbohydrazide
Formule: C₁₂H₁₆ClN₃O
MW: 253,73 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607913
Numéro CAS: 952183-28-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité